384620
Honokiol
A biphenyl neolignan and an active principle of Magnolia extract that displays anti-angiogenic, anti-tumor and anxiolytic properties.
別名:
Honokiol, 5,3ʹ-Diallyl-2,4ʹ-dihydroxydiphenyl, VEGFR Tyrosine Kinase Inhibitor XIX, VEGFR2 Kinase Inhibitor XV
詳細
Merck USA index - 14, 4742
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
色
white
溶解性
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: soluble
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Oc1c(cc(cc1)c2c(ccc(c2)CC=C)O)CC=C
InChI
1S/C18H18O2/c1-3-5-13-7-9-18(20)16(11-13)14-8-10-17(19)15(12-14)6-4-2/h3-4,7-12,19-20H,1-2,5-6H2
InChI Key
FVYXIJYOAGAUQK-UHFFFAOYSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
Anti-angiogenic, anti-tumor and anxiolytic properties
包装
警告
再構成
その他情報
Yang, S.E., et al. 2002. Biochem. Pharmacol.63, 1641.
Son, H.J., et al. 2000. Planta Med.66, 469.
Maruyama, Y., et al. 1998. J. Nat. Prod.61, 135.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
384620-1.1ML:
384620-MG:
384620-10MG:
試験成績書(COA)