Merck
3660-OP
Sigma-Aldrich
DEPC
OmniPur® Grade, >= 97.5%, for the preparation of RNase-free solutions
別名:
OmniPur® DEPC, Diethyl Dicarbonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O(COOCH2CH3)2
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.25
品質水準
形状
liquid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
clear light yellow
輸送温度
wet ice
保管温度
10-30°C
InChI
1S/C6H10O5/c1-3-9-5(7)11-6(8)10-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
FFYPMLJYZAEMQB-UHFFFAOYSA-N
詳細
For the preparation of RNase-free solutions.Inhibitor of RNase to protect sensitive RNA molecules. Molecular biology grade.
Specifications:
Assay (with acid): ≥97.5%
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
156.2 °F - closed cup
引火点(℃)
69 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
3660-25GM:
試験成績書(COA)