324387
Dopamine Receptor Antagonist II, Thioridazine, HCl
The Dopamine Receptor Antagonist II, Thioridazine, HCl, also referenced under CAS 130-61-0, controls the biological activity of Dopamine Receptor. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
別名:
Dopamine Receptor Antagonist II, Thioridazine, HCl, 10-(2-(1-Methyl-2-piperidyl)ethyl)-2-(methylthio)-10H-phenothiazine, HCl, 10-(2-(1-methylpiperidin-2-yl)ethyl)-2-(methylthio)-10H-phenothiazine, HCl
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
色
off-white
溶解性
water: 25 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C21H26N2S2.ClH/c1-22-13-6-5-7-16(22)12-14-23-18-8-3-4-9-20(18)25-21-11-10-17(24-2)15-19(21)23;/h3-4,8-11,15-16H,5-7,12-14H2,1-2H3;1H
InChI Key
NZFNXWQNBYZDAQ-UHFFFAOYSA-N
詳細
包装
警告
再構成
その他情報
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
324387-GM:
324387-2GM:
試験成績書(COA)