安全性情報
N-099
Supelco
ナロキソン-3β-D-グルクロニド 溶液
1.0 mg/mL in methanol: water (9:1), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
別名:
ナロキソングルクロニド溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥35,000
¥35,000
在庫数0
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥35,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H29NO10
分子量:
503.50
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥35,000
在庫数0
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
(Snap-N-Spike®)
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL in methanol: water (9:1)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
ナロキソン-3ß-D-グルクロニドは、オピオイド過量投与の影響を無効にするために使用されるオピエート薬であるナロキソンの主要な尿中代謝物です。この認定済み標準液は、法医学分析、尿中薬物検査、または臨床毒性用途でのLC/MSまたはGC/MSによるナロキソン検査におけるキャリブレーターおよびコントロールの調製のための出発材料として適しています。
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
N-099-CHK:
N-099-CC:
N-099-1ML:4548173908113
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)