Merck
2874-80060
Millipore
NovaSeptum® ボトル
5x60mL With Millex Air Vent
別名:
Cell Culture sampling, bottle, 5 x 60 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104105
eCl@ss:
36101790
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
316L stainless steel cannula (ASTM)
PETG bottle
TPE tubing (medical grade)
polyester body
silicone septum (medical grade platinum-cured)
品質水準
ニードルサイズ
2.0 mm
無菌性
sterile
包装
pkg of 60 mL
メーカー/製品名
NovaSeptum®
パラメーター
-80-50 °C max. temp.
0.5 bar max. sampling pressure (7.25 psi)
不純物
≤2.15 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
フィッティング
inlet septum unit (with 1 mm or 2 mm needle)
Luer outlet fitting (3-piece)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
製品のマルチサンプリングは、製造プロセス全体で非常に重要です。不正確な結果や偽陽性結果は隔離へとつながり、さらには分析の繰り返しが必要になることもあります。
NovaSeptum® ボトルを使えば、もはやコンタミを恐れる必要はありません。無菌・滅菌プロセスに最適な閉鎖系デザインにより、サンプルはサンプリングポイントから分析まで確実に隔離されます。また、NovaSeptum® では、デッドレッグ(配管中の流れのない滞留しやすい場所)のないコンパクトなデザインで貴重な材料を節約できます。
幅広いスタンダード・カスタムコネクターで、必要とされるどこででもサンプルを回収できることが保証されます。高純度サンプリングユニットは、細菌の計数とバイオリアクターからのサンプリング、ならびにタンパク質、複合糖質、低分子への非常に低い親和性が求められるアプリケーションに最適です。保管と取扱いが簡単なフラットバッグで提供しています。
アプリケーション
細菌の計数とバイオリアクターからのサンプリング
調製ノート
滅菌法
ISO 11137による最低25 kGyのガンマ線照射
法的情報
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany