アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
crystalline solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
色
white
CMC
4.3 mM
溶解性
water: 1 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[N+](CCCCCCCCCCCC)(CCCC(=O)[O-])(C)C
InChI
1S/C18H37NO2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-16-19(2,3)17-14-15-18(20)21/h4-17H2,1-3H3
InChI Key
ZFVNBVQBIZJUEY-UHFFFAOYSA-N
詳細
警告
再構成
その他情報
Chevalier, Y., et al. 1991. Langmuir7, 848.
WGK
WGK 3
Jan Code
252000-VGM:
252000-5GM:
試験成績書(COA)