Merck
218805
Sigma-Aldrich
Caspase-9 Substrate II, Colorimetric
The Caspase-9 Substrate II, Colorimetric serves as the substrate for Caspase-9.
別名:
Caspase-9 Substrate II, Colorimetric, Ac-LEHD- pNA, Ac-LEHD-pNA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H38N8O11
分子量:
674.66
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
lyophilized
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated
protect from light
溶解性
DMSO: 5 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
詳細
A colorimetric substrate for caspase-9. Cleavage is monitored colorimetrically at ~405 nm.
生物化学的/生理学的作用
Cell permeable: no
Primary Target
Caspase-9
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
シーケンス
Ac-Leu-Glu-His-Asp-pNA
その他情報
Thornberry, N.A., and Lazebnik, Y. 1998. Science 281, 1312.
Thornberry, N.A., et al. 1997. J. Biol. Chem. 272, 17907.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
218805-5MG:
218805-MG:
US2218805-5MG:
試験成績書(COA)