アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
色
red-orange
溶解性
DMSO: 10 mg/mL
methanol: 5 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C21H15N3O2/c1-24-20(25)18(14-10-22-16-8-4-2-6-12(14)16)19(21(24)26)15-11-23-17-9-5-3-7-13(15)17/h2-11,22-23H,1H3
詳細
生物化学的/生理学的作用
Negative control compound for protein kinase C inhibition
警告
その他情報
Davis, P.D., et al. 1992. J. Med. Chem.35, 177.
Toullec, D., et al. 1991. J. Biol. Chem.266, 15771.
WGK
WGK 3
Jan Code
203303-MG:
203303-1.1ML:
203303-1MG:
203303-250UG:
試験成績書(COA)