Merck
1.94608
Supelco
3-メチル-1-ブタノール
for analysis EMPARTA® ACS
別名:
イソアミルアルコール, イソペンチルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
88.15
Beilstein:
1718835
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
グレード
ACS reagent
蒸気密度
3 (vs air)
蒸気圧
2 mmHg ( 20 °C)
自己発火温度
644 °F
expl. lim.
1.2-9 %, 100 °F
屈折率
n20/D 1.406 (lit.)
bp
130 °C (lit.)
mp
−117 °C (lit.)
密度
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
room temp
SMILES記法
CC(C)CCO
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2)3-4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany