Merck
1.94501
Supelco
グリセロール
anhydrous, for analysis EMPLURA®
別名:
1,2,3-プロパントリオール, グリセリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOCH2CH(OH)CH2OH
CAS番号:
分子量:
92.09
Beilstein:
635685
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
bp:
182 °C/20 mmHg (lit.)
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
anhydrous
蒸気密度
3.1 (vs air)
蒸気圧
<1 mmHg ( 20 °C)
製品種目
EMPLURA®
自己発火温度
698 °F
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
屈折率
n20/D 1.474 (lit.)
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
mp
20 °C (lit.)
密度
1.25 g/mL (lit.)
保管温度
room temp
SMILES記法
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
InChI Key
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
1.94501.0521: 500ML, Minimum order quantity: 20
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
1945010521:
1945019027:
1945012521:
IN2RCMG194501:
1945012501:
1945010501:
1945019026:
試験成績書(COA)