安全性情報
1.93667
Supelco
Potassium hexacyanoferrate(III)
EMPLURA®
別名:
Potassium hexacyanoferrate(III)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
K3[Fe(CN)6]
CAS番号:
分子量:
329.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
製品種目
EMPLURA®
保管温度
room temp
SMILES記法
[Fe-3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N.[K+].[K+].[K+]
InChI
1S/6CN.Fe.3K/c6*1-2;;;;/q;;;;;;-3;3*+1
InChI Key
MIMJFNVDBPUTPB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
補足的ハザード
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1936670521:
1936670500:
IN2RCMP193667:
試験成績書(COA)