Merck
1.93666
Supelco
炭酸カルシウム
(precipitated), EMPLURA®
別名:
Calcium carbonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CaCO3
CAS番号:
分子量:
100.09
Beilstein:
8008338
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
製品種目
EMPLURA®
フォーム
(precipitated)
密度
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
room temp
SMILES記法
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
InChI Key
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
1936665021:
IN2RCMC193666:
1936669026:
1936660500:
1936660521:
1936665000:
試験成績書(COA)