安全性情報
1.93658
Supelco
Barium chloride dihydrate
EMPLURA®
別名:
Barium chloride dihydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
BaCl2 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
244.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
製品種目
EMPLURA®
保管温度
room temp
SMILES記法
[Ba+2].[Cl-].[Cl-].O.O
InChI
1S/Ba.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
InChI Key
PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1936585021:
IN2RCMB193658:
1936580521:
1936585000:
1936580500:
試験成績書(COA)