Merck
1.93640
Supelco
硫酸亜鉛 七水和物
EMPLURA®
別名:
Zinc sulfate heptahydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ZnSO4 · 7H2O
CAS番号:
分子量:
287.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
製品種目
EMPLURA®
保管温度
room temp
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.7H2O.Zn/c1-5(2,3)4;;;;;;;;/h(H2,1,2,3,4);7*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2
InChI Key
RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1936409051:
1936400521:
1936400500:
1936405000:
IN2RCMZ193640:
試験成績書(COA)