Merck
1.93622
Supelco
リン酸ナトリウム 二塩基性 二水和物
EMPLURA®
別名:
sec-リン酸ナトリウム, リン酸二ナトリウム, リン酸水素二ナトリウム 二水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Na2HPO4 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
177.99
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
製品種目
EMPLURA®
保管温度
room temp
SMILES記法
O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.2H2O/c;;1-5(2,3)4;;/h;;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q2*+1;;;/p-2
InChI Key
KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
1936229051:
1936225000:
IN2RCMS193622:
1936220521:
1936220500:
1936225021:
1936229050:
試験成績書(COA)