安全性情報
1.93616
Supelco
Copper(II) sulfate pentahydrate
EMPLURA®
別名:
Copper(II) sulfate pentahydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CuO4S · 5H2O
CAS番号:
分子量:
249.69
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
製品種目
EMPLURA®
保管温度
room temp
InChI
1S/Cu.H2O4S.5H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q+2;;;;;;/p-2
InChI Key
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1936165021:
1936165000:
1936169050:
1936169051:
1936160521:
IN2RCMC193616:
1936160500:
試験成績書(COA)