Merck
1.93409
Supelco
ホウ酸
EMPLURA®
別名:
Boric acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H3BO3
CAS番号:
分子量:
61.83
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
蒸気圧
2.6 mmHg ( 20 °C)
製品種目
EMPLURA®
mp
160 °C (dec.) (lit.)
保管温度
room temp
SMILES記法
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
InChI Key
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1934095000:
1934099050:
IN21934099054:
IN2RCMB193409:
1934090521:
1934095021:
1934099051:
1934090500:
試験成績書(COA)