安全性情報
1.93242
Supelco
Mercury(II) nitrate monohydrate
for analysis EMPARTA® ACS
別名:
Mercury(II) nitrate monohydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Hg(NO3)2 · H2O
CAS番号:
分子量:
324.60 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
グレード
ACS reagent
保管温度
room temp
SMILES記法
[Hg+2].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O
InChI
1S/Hg.2NO3.H2O/c;2*2-1(3)4;/h;;;1H2/q+2;2*-1;
InChI Key
KVICROHOONHSRH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
1.93242.0121: 100 g, Minimum order quantity: 20
法的情報
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1932420121:
IN2RCMM193242:
1932420100:
試験成績書(COA)