安全性情報
1.93208
Supelco
Potassium thiocyanate
for analysis EMPARTA® ACS
別名:
Potassium thiocyanate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CKNS
CAS番号:
分子量:
97.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
グレード
ACS reagent
保管温度
room temp
InChI
1S/CHNS.K/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
InChI Key
ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
1.93208.0521: 500 g, Minimum order quantity: 1
法的情報
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
補足的ハザード
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
IN2RCMP193208:
1932080500:
1932080521:
試験成績書(COA)