Merck
1.93006
Supelco
Nitric acid
69%, for analysis EMPARTA® ACS
別名:
Nitric acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
HNO3
CAS番号:
分子量:
63.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
product name
硝酸, for analysis EMPARTA® ACS
グレード
ACS reagent
蒸気圧
8 mmHg ( 20 °C)
製品種目
EMPARTA®
bp
120.5 °C (lit.)
保管温度
20-25°C
SMILES記法
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
InChI Key
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
1.93006.0521: 500ML, Minimum order quantity: 16
1.93006.2521: 2.5L, Minimum order quantity: 4
1.93006.5021: 5 L, Minimum order quantity: 2
法的情報
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Flame over circleSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
補足的ハザード
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1930060521:
1930062500:
1930060500:
IN2RCMN193006:
1930062521:
1930065021:
試験成績書(COA)