安全性情報
18-160
Millipore
プロテイン A、HRP 結合体
1 mg Protein A, HRP conjugate for Dot Blot, ELISA, Western Blotting & IHC.
別名:
detection reagent
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105332
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NB.22
形状
solid
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
輸送温度
wet ice
関連するカテゴリー
アプリケーション
イムノブロッティング(ウェスタンまたはドットブロット)、ELISA、免疫ペルオキシダーゼ電子顕微鏡法、および免疫組織染色に適します。
物理的形状
0.02 M リン酸カリウム、0.15 M NaCl、pH 7.2、10 mg/mL BSA から凍結乾燥した、西洋ワサビペルオキシダーゼに結合したクロマトグラフィー的に純粋なプロテイン A-免疫グロブリンおよびプロテアーゼフリー
保管および安定性
凍結乾燥:-20°Cで出荷日から2年間安定です。再水和:-20°C で 6 ヵ月間安定です。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
18-160:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Fabrizio Piazza et al.
Annals of neurology, 73(4), 449-458 (2013-04-30)
Cerebral amyloid angiopathy-related inflammation (CAA-ri) is characterized by vasogenic edema and multiple cortical/subcortical microbleeds, sharing several aspects with the recently defined amyloid-related imaging abnormalities (ARIA) reported in Alzheimer's disease (AD) passive immunization therapies. Herein, we investigated the role of anti-amyloid
Om Prakash et al.
Indian journal of microbiology, 57(2), 218-225 (2017-06-15)
An endophytic species of Micrococcus was isolated from Aloe vera leaf (syn. Aloe barbadensis) and screened for protease production with five other species of Micrococcus. Data indicated that endophytic Micrococcus aloeverae AE-6 MCC 2184T and Micrococcus yunnanensis DSM 21948T showed
Xiaohong Liu et al.
The Journal of biological chemistry, 291(16), 8440-8452 (2016-01-31)
T cell activation following antigen binding to the T cell receptor (TCR) involves the mobilization of intracellular Ca(2+) to activate the key transcription factors nuclear factor of activated T lymphocytes (NFAT) and NF-κB. The mechanism of NFAT activation by Ca(2+)
Jennifer Deborah Wuerth et al.
Journal of virology, 92(23) (2018-09-21)
Sandfly fever Sicilian virus (SFSV) is one of the most widespread and frequently identified members of the genus Phlebovirus (order Bunyavirales, family Phenuiviridae) infecting humans. Being transmitted by Phlebotomus sandflies, SFSV causes a self-limiting, acute, often incapacitating febrile disease ("sandfly
Anita Hryniewicz-Jankowska et al.
International journal of molecular sciences, 22(4) (2021-02-13)
Inhibition of the protein neddylation process by the small-molecule inhibitor MLN4924 has been recently indicated as a promising direction for cancer treatment. However, the knowledge of all biological consequences of MLN4924 for cancer cells is still incomplete. Here, we report