コンテンツへスキップ
Merck

178375

Millipore

APO-10

Novel non-ionic detergent useful for plasmid DNA isolation.

別名:

APO-10, Dimethyldecylphosphine Oxide

ログイン組織・契約価格を表示する


About This Item

実験式(ヒル表記法):
C12H27OP
CAS番号:
分子量:
218.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200

品質水準

フォーム

solid

メーカー/製品名

Calbiochem®

保管条件

OK to freeze

凝集数

131

white

CMC

4.6 mM

溶解性

water: 10 mg/mL

輸送温度

ambient

保管温度

15-25°C

InChI

1S/C12H27OP/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14(2,3)13/h4-12H2,1-3H3

InChI Key

GSVLCKASFMVUSW-UHFFFAOYSA-N

詳細

Novel non-ionic detergent useful for plasmid DNA isolation (aggregation number: 131; CMC: 4.6 mM). Plasmid DNA isolated using APO-10 does not require the use of phenol/chloroform or proprietary resins. Provides excellent yields of high quality DNA. Allows plasmid DNA to be sequenced through difficult regions without the need to subclone into single-stranded vectors.
Novel non-ionic detergent useful for plasmid DNA isolation. Plasmid DNA isolated using APO-10 does not require the use of phenol/chloroform or proprietary resins. Provides excellent yields of high quality DNA. Allows plasmid DNA to be sequenced through difficult regions without the need to subclone into single-stranded vectors.

警告

Toxicity: Irritant (B)

その他情報

Li, L., et al. 2003. Hypertension42, 997.
Altschuler, M., et al. 1994. Biotechniques 17, 434.

法的情報

CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany

保管分類コード

11 - Combustible Solids

WGK

WGK 3

引火点(°F)

Not applicable

引火点(℃)

Not applicable


適用法令

試験研究用途を考慮した関連法令を主に挙げております。化学物質以外については、一部の情報のみ提供しています。 製品を安全かつ合法的に使用することは、使用者の義務です。最新情報により修正される場合があります。WEBの反映には時間を要することがあるため、適宜SDSをご参照ください。

Jan Code

178375-1GM:
178375-GM:


試験成績書(COA)

製品のロット番号・バッチ番号を入力して、試験成績書(COA) を検索できます。ロット番号・バッチ番号は、製品ラベルに「Lot」または「Batch」に続いて記載されています。

以前この製品を購入いただいたことがある場合

文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。

文書ライブラリにアクセスする

ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.

製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)