Merck
17-10394
Sigma-Aldrich
Rac1/cdc42活性化磁気ビーズプルダウンアッセイ
The Rac1/cdc42 Activation Magnetic Beads Pulldown Assay provides an effective method for detecting Rac & Cdc42 activity in cell lysates with higher yield & easier process utilizing magenetic bead properties.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.32
Pricing and Inventory is not available. Please check the Merck website for more information.
品質水準
交差性
human, rat, mouse
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
activity assay: suitable
affinity binding assay: suitable (G-protein)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
遺伝子情報
human ... RAC1(5879)
詳細
Rac1/Cdc42活性化磁気ビーズプルダウンアッセイ(カタログ番号:17-10394)は、細胞ライセート中のRacおよびCdc42活性を検出する効率の良い方法です。 このアッセイでは、Rac/Cdc42の下流エフェクターであるp21活性化タンパク質キナーゼ(PAK1)を用いて、サンプルから活性GTP結合型のRac/Cdc42を分離します。 PAK1のp21結合ドメイン(PBD)はGST融合タンパク質として発現され、磁気ビーズに結合します。 磁気ラック分離後、イムノブロットを行い、活性化Rac/Cdc42を、特異的なモノクローナル抗体と、HRP標識二次抗体およびECL試薬で検出します。
特異性
動物種の交差反応性: ヒトおよびマウスすべての哺乳類種と交差反応すると予想されています。
抗Rac1、クローン23A8:動物種の交差反応性:ヒト、マウス、ラット他の動物種の交差反応性は不明です。
抗cdc42 動物種の交差反応性: ヒト、マウス、ラット、イヌ 他の動物種の交差反応性は不明です。
アプリケーション
研究のカテゴリー
細胞シグナル伝達
シグナル伝達
構成
Rac1/Cdc42アッセイ試薬(Pak-1 PBD、磁気ビーズ):150 uLのグルタチオン磁気ビーズ中の300 ugのPak-1 PBD、50%グリセロールを含むPBS中の50%ビーズスラリーとして提供、最終容量300 uL。
抗Rac1、クローン23A8:250 uLの保存バッファー(0.1 Mトリス-グリシン、pH 7.4、0.15 M NaCl、0.05%アジ化ナトリウムを含む)中に250 ugの精製IgG2akappaを含むバイアル1本。
抗cdc42、マウスモノクローナルIgG1:200 uLの10 mMリン酸ナトリウム、pH 7.5、75 mM NaCl、0.75 mMアジ化ナトリウム、0.5 mg/mL BSAおよび50%グリセロール中に50 ugの精製マウスIgG1を含むバイアル1本。
Mg2+溶解/洗浄バッファー、5X、カタログ番号20-168:それぞれ18 mLの5X MLBを含むバイアル2本:125 mM HEPES、pH 7.5、750 mM NaCl、5% Igepal CA-630、50 mM MgCl2、5 mM EDTA、10%グリセロール。
100X GTPγS、10mM、カタログ番号20-176:5.0 mM Tris-HCl、pH 7.8、加水分解されないGTPアナログ中に、50 μLの10 mM GTPγS、100Xストックを含むバイアル1本。 5 mLの細胞ライセートを十分に標識できます。
100X GDP、100 mM、カタログ番号20-177:50 mM Tris-HCl、pH 7.8中に50 μLの100 mM GDP、100Xストックを含むバイアル1本。 不活性型Gタンパク質のin vitro標識のためのGDP(グアノシン5′-二リン酸)。 5 mLの細胞ライセートを十分に標識できます。
品質
GTPγSを負荷した3T3/A31およびHeLa細胞ライセートからRac1-GTPおよびcdc42-GTPを沈降させることにより定期的に評価済み(ライセートにin vitroでcdc42-GTPのためにGTPγSを負荷)。 沈殿したRac1-GTPおよびcdc42-GTPは、抗Rac抗体(1 μg/mL)を用いたイムノブロッティングにより検出しました。
保管および安定性
-20℃で出荷日から1年間。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Qiong Xu et al.
Experimental cell research, 390(1), 111933-111933 (2020-03-07)
Current studies have shown that POTE ankyrin domain family members have high expressions as tumor antigens in malignant tumors, such as prostate cancer, ovarian cancer, breast cancer and the like. POTEE is a member of the POTE anchor protein family
Hooi Ting Hu et al.
STAR protocols, 2(3), 100625-100625 (2021-07-06)
Extracellular vesicles (EVs) play important roles in extracellular trafficking and signaling. Here, we separate EVs by differential centrifugation. EVs separated by this approach are called large EVs (l-EVs) and small EVs (s-EVs), reflecting particle size, which sediment based on different
Hong Li et al.
The Journal of clinical investigation, 131(22) (2021-10-01)
Epoxyeicosatrienoic acids (EETs) have potent antiinflammatory properties. Hydrolysis of EETs by soluble epoxide hydrolase/ epoxide hydrolase 2 (sEH/EPHX2) to less active diols attenuates their antiinflammatory effects. Macrophage activation is critical to many inflammatory responses; however, the role of EETs and
Jie Li et al.
Scientific reports, 6, 26971-26971 (2016-05-28)
Hepatocellular carcinoma (HCC) is complicated by aggressive migration and invasion, which contribute to the increased mortality of HCC patients. The NKD1 protein is abnormally expressed in many neoplasms and plays an important role in tumor progression. However, the regulation and
Richard F Xiang et al.
The Journal of biological chemistry, 291(13), 6912-6922 (2016-02-13)
The activity of Rac in leukocytes is essential for immunity. However, its role in NK cell-mediated anti-microbial signaling remains unclear. In this study, we investigated the role of Rac in NK cell mediated anti-cryptococcal killing. We found thatCryptococcus neoformansindependently activates