16-210
Anti-ZAP-70 Antibody, clone 2F3.2, FITC conjugate
clone 2F3.2, Upstate®, from mouse
別名:
70 kDa zeta-associated protein, Syk-related tyrosine kinase, zeta-chain (TCR) associated protein kinase (70 kD), zeta-chain (TCR) associated protein kinase 70kDa, zeta-chain associated protein kinase 70kDa, zeta-chain associated protein kinase, 70kD
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
結合体
FITC conjugate
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2F3.2, monoclonal
化学種の反応性
human, rat
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2a
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
関連するカテゴリー
詳細
Product Description: Protein G purified mouse IgG2a, Catalog # 05-253, conjugated to fluorescein isothiocyanate (FITC)
Immunogen: GST-fusion protein containing the 2 tandem SH2 domains of human ZAP-70 corresponding to amino acids 1-254
特異性
免疫原
アプリケーション
細胞シグナル伝達
免疫シグナル伝達
5-20 µg/mL of a previous lot detected ZAP-70 in Jurkat cells fixed with formaldehyde and permeabilized with saponin.
品質
Western Blot Analysis:
1:500 dilution of this lot detected ZAP 70 on 10 μg of Jurkat lysates.
ターゲットの説明
物理的形状
Protein G purified mouse IgG2a, Catalog # 05-253, conjugated to fluorescein isothiocyanate (FITC). Note: This product is for research use only. It is not manufacured for diagnostic or therapeutic use in humans or animals.
保管および安定性
アナリシスノート
Western Blot: Jurkat cell lysate.
その他情報
法的情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
16-210:
試験成績書(COA)