安全性情報
1590-OP
Millipore
Acrylamide/Bis-acrylamide
OmniPur® Grade, 40%, premixed powder, 19:1 ratio, Suitable for nucleic acids and protein separations and sequencing.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105319
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
フォーム
free flowing powder
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
white
輸送温度
ambient
保管温度
10-30°C
詳細
Suitable for nucleic acids and protein separations and sequencing. Molecular biology grade. Premixed powder offers the convenience of three standard ratios of acrylamide to bis-acrylamide for convenience and safety. Reconstitute with deionized water to a final volume of 100 ml for the 40 g size and 500 ml for the 200 g size; yields a 40% working solution of 29: 1 ratio.
Specifications:
DNase: None detected
Protease: None detected
RNase: None detected
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
ターゲットの組織
Peripheral nervous system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1600-200GM:
試験成績書(COA)