安全性情報
14-677-M
Sigma-Aldrich
PRKX Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal 6His-tagged, recombinant, full length, human PRKX, for use in Kinase Assays.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
human
品質水準
100
300
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
分子量
Mw 44.7 kDa
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
activity assay: suitable (kinase)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
遺伝子情報
human ... PRKX(5613)
詳細
N-terminal 6His-tagged, recombinant, full length, human PRKX
生物化学的/生理学的作用
Protein Target: PrKX
品質
routinely evaluated by phosphorylation of PAKtide
その他情報
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
14-677M:
14-677:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
PKA/PrKX activity is a modulator of AAV/adenovirus interaction.
Di Pasquale, Giovanni and Chiorini, John A
The Embo Journal, 22, 1716-1724 (2003)