安全性情報
14-644-M
Sigma-Aldrich
EphA3 Protein, active, 10 µg
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.28
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
100
300
詳細
protein target EphA3
精製方法
(Ni2+/NTA-agarose)
テクニック
activity assay: suitable
UniProtアクセッション番号
遺伝子情報
human ... EPHA3(2042)
詳細
N-terminal 6His-tagged, recombinant, human EphA3 amino acids 578-end.
包装
Also available in 10 μg size (cat#14-644) and in bulk (cat#14-644-K).
品質
Routinely evaluated by phosphorylation of Poly (Glu4-Tyr) (4:1)
routinely evaluated by phosphorylation of Poly (Glu4-Tyr) (4:1)
物性
49kDa
保管および安定性
6 months at -70°C
アナリシスノート
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
14-644:
14-644M:
試験成績書(COA)