安全性情報
14-624-M
Sigma-Aldrich
MST1 Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal His6-tagged, recombinant, full-length, human MST1, for use in Kinase Assays.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
human
品質水準
100
300
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
分子量
Mw 57 kDa
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
activity assay: suitable (kinase)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
遺伝子情報
human ... STK4(6789)
詳細
N-terminal His6-tagged, recombinant, full-length, human MST1
Product Source: baculovirus in Sf21 insect cells
アプリケーション
Research Category
炎症及び免疫
生物化学的/生理学的作用
Protein Target: MST1
Target Sub-Family: STE
品質
routinely evaluated by phosphorylation of 250μM Axltide (KKSRGDYMTMQIG)
物理的形状
Ni2+/NTA-agarose
保管および安定性
6 months at -70°C
その他情報
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
14-624:
14-624M:
試験成績書(COA)