Merck
1.40000
Supelco
Extran® MA 05
greener alternative
liquid, alkaline, phosphate-free concentrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103206
NACRES:
NA.21
品質水準
製品種目
Extran®
形状
liquid
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
不純物
≤0.002% Phosphate (PO4)
1.5-2.5% Free alkali (as NaOH)
8.5-10% sequestering agent content (alkalimetric)
pH
13 (20 °C in H2O)
溶解性
water: soluble
密度
1.06 g/cm3 at 20 °C
微量陰イオン
phosphate (PO43-): ≤0.002%
アプリケーション
cleaning products
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
15-25°C
詳細
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is environmentally friendly having bio-degradable active ingredients. Click here for more information.
関連事項
Replaces: EX0997-4; EX0997
アナリシスノート
sequestering agent content (alkalimetric): 8.5 - 10.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.05 - 1.09
Free alkali (as NaOH): 1.5 - 2.5 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.002 %
法的情報
EXTRAN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1400005007:
MX1400000001:
JP11400005000:
MX1400005004:
1400002500:
JP11400001000:
1400009010:
1400000002:
1400000000:
1400000001:
TW11400003000:
TW11400009020:
1400005000:
1400009025:
JP11400009020:
MX11400000001:
1400001000:
試験成績書(COA)