Merck
1.32273
Sigma-Aldrich
ホウ酸
crystals, Technipur®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H3BO3
CAS番号:
分子量:
61.83
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.21
蒸気圧
2.6 mmHg ( 20 °C)
品質水準
形状
crystals
mp
160 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
InChI Key
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Technipur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1