Merck
1.20574
Millipore
Hibar® 250-25 PharmPrep® P 100 RP-18e, 20 µm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151817
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
spherical silica gel
品質水準
製品種目
PharmPrep®
パラメーター
≤40 bar max. pressure
マトリックス活性基
Spherical Silica Gel
ポアサイズ
10 nm mean pore size
アプリケーション
plasma purification
分離法
reversed phase
詳細
Spherical porous Silica with uniform and homogeneous gel matrix with excellent batch to batch reproducibility
特徴および利点
Hibar® 250-25 PharmPrep® P 100 RP-18E, 10 µm provides users with:
•Convenient ready-to-use column
•Easy mounting and assembly
法的情報
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PHARMPREP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany