主要文書
1.19638
Supelco
LiChrospher® 100 CN (5 µm) HPLC Columns
HPLC sorbent
別名:
TM=["LiChrospher"] Cyano sorbent for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
NACRES:
SB.52
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
製品名
LiChrospher® 100 CN (5 µm),
物質
stainless steel column
認証
suitable for USP L10
製品種目
LiChrospher®
特徴
endcapped: no
標識化の程度
6.6% Carbon loading
パラメーター
60 °C max. temp.
テクニック
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
表面積
350 m2/g
Matrix
fully porous particle
マトリックス活性基
Cyano (CN) bonding phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
100 Å pore size
動作pH範囲
2-7.5
かさ密度
200‑400 kg/m3
分離法
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
保管温度
no temp limit
詳細
LiChrospher® CN has polar and hydrophobic properties, thus can be used as less polar alternative to LiChrospher Si 60 in normal phase applications or as less hyfrophobic alternative to LiChrospher RP-8 in reversed phase applications.
アナリシスノート
Application test: passes test
Pressure: ≤ 30 bar
Theoretical Plates (N/m) (2-Nitrotoluene): ≥ 60000
stability testing: passes test
Particle Size (d10): 4.8 - 5.5 µm
Particle Size (d50): 6.5 - 7.5 µm
Particle Size (d90): 9.0 - 10.5 µm
法的情報
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg