主要文書
1.19247
Supelco
Ruthenium(III) chloride hydrate
for analysis EMSURE®
別名:
Ruthenium(III) chloride hydrate, Ruthenium trichloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Cl3Ru · xH2O
CAS番号:
分子量:
207.43 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
233-167-5
品質水準
製品種目
EMSURE®
フォーム
powder
濃度
35.0-40.0% Ru
pH
<2 (20 °C in H2O, Aqueous solution)
密度
3.11 g/cm3
微量陽イオン
Ag: ≤50 ppm
Al: ≤10 ppm
Au: ≤100 ppm
Ca: ≤50 ppm
Cd: ≤10 ppm
Co: ≤10 ppm
Cr: ≤50 ppm
Cu: ≤50 ppm
Fe: ≤100 ppm
Hg: ≤100 ppm
Ir: ≤100 ppm
K: ≤50 ppm
Mg: ≤50 ppm
Mn: ≤10 ppm
Na: ≤100 ppm
Ni: ≤10 ppm
Os: ≤100 ppm
Pb: ≤50 ppm
Pd: ≤100 ppm
Pt: ≤100 ppm
Rh: ≤100 ppm
Zn: ≤10 ppm
保管温度
15-25°C
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Identity (elemental analysis): passes test
Assay (Ru): 35.0 - 40.0 %
Ag (Silver): ≤ 50 ppm
Al (Aluminium): ≤ 10 ppm
Au (Gold): ≤ 100 ppm
Ca (Calcium): ≤ 50 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 10 ppm
Co (Cobalt): ≤ 10 ppm
Cr (Chromium): ≤ 50 ppm
Cu (Copper): ≤ 50 ppm
Fe (Iron): ≤ 100 ppm
Hg (Mercury): ≤ 100 ppm
Ir (Iridium): ≤ 100 ppm
K (Potassium): ≤ 50 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 50 ppm
Mn (Manganese): ≤ 10 ppm
Na (Sodium): ≤ 100 ppm
Ni (Nickel): ≤ 10 ppm
Os (Osmium): ≤ 100 ppm
Pb (Lead): ≤ 50 ppm
Pd (Palladium): ≤ 100 ppm
Pt (Platinum): ≤ 100 ppm
Rh (Rhodium): ≤ 100 ppm
Zn (Zinc): ≤ 10 ppm
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3