アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
色
pale green
溶解性
DMSO: 0.5 mg/mL
ethanol: 3 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[s]1c2c(nc1c3ccc(cc3)N(C)C)cccc2
InChI
1S/C15H14N2S/c1-17(2)12-9-7-11(8-10-12)15-16-13-5-3-4-6-14(13)18-15/h3-10H,1-2H3
InChI Key
HYKGLCSXVAAXNC-UHFFFAOYSA-N
詳細
包装
警告
再構成
その他情報
Auld, D.S., et al. 2008. J. Med. Chem.51, 2372.
WGK
WGK 3
Jan Code
119114-MG:
119114-1.1ML:
119114-5MG:
試験成績書(COA)