安全性情報
119113
Sigma-Aldrich
Luciferase Inhibitor I
The Luciferase Inhibitor I, also referenced under CAS 352341-26-5, controls the biological activity of Luciferase.
別名:
Luciferase Inhibitor I, 2-(5-(2-Methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl)pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H11N3O2
CAS番号:
分子量:
253.26
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.28
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
off-white
溶解性
ethanol: 25 mg/mL
DMSO: 50 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
包装
Packaged under inert gas
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
119113-1.1ML:
119113-5MG:
119113-MG:
試験成績書(COA)