Merck
1.17074
Supelco
Spectromelt® C 15 MP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352402
NACRES:
NA.21
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
品質水準
詳細
Micropowder grinding and tabletting aid for X-ray fluorescence spectroscopy
保管および安定性
Storage temperature: no restrictions.
法的情報
SPECTROMELT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3