1.16993
Calcium Test for RQflex® 10 and RQflex® 10 plus
2.5-45.0 mg/L (Ca), REFLECTOQUANT®
別名:
Calcium for RQflex® 10 and RQflex® 10 plus chemical test strips, Calcium for RQflex® 10 and RQflex® 10 plus test strip for instrument reader
About This Item
おすすめの製品
製品名
Calcium Test for RQflex® 10 and RQflex® 10 plus, reflectometric, 2.5-45.0 mg/L (Ca), for use with REFLECTOQUANT®
詳細
quantitative
品質水準
特定アナライト
calcium
測定範囲
2.5-45.0 mg/L (Ca)
適合性
RQflex® 10 Plus
RQflex® 10
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
検出方法
reflectometric
保管温度
15-25°C
関連するカテゴリー
詳細
アナリシスノート
Assay
- standard 1:
4.4 - 5.6 mg/l
- standard 2: 13.5 - 16.5 mg/l
- standard 3: 25.0 - 31.0 mg/l
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2