Merck
1.14681
Supelco
COD solution B
for measuring range 4.0 - 40.0 mg/l; 2.85 ml per determination Spectroquant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116116
NACRES:
SE.11
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
品質水準
フォーム
liquid
アナライトの機能クラス
chemical oxygen demand (COD)
テクニック
photometry: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
密度
1.83 g/cm3 at 20 °C
保管温度
15-25°C
詳細
This Spectroquant COD solution B is used in combination with Spectroquant solution A, 114538. For more information, please refer to the test instructions.
For a safer and easier way of COD determination, we recommend to use our Spectroquant COD cell tests where all reagents are already predosed in the celles in defined volumes and ratios for a specific measurement range.
アナリシスノート
Absorbance A (446 nm): 0.510 - 0.570
法的情報
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3