Merck
1.13311
Millipore
CULTURA mini incubator (230 V)
For incubation of microbiological samples
別名:
Incubator
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
42281526
NACRES:
NB.14
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
アプリケーション
food and beverages
適合性
for use with incubator
保管温度
15-25°C
詳細
CULTURA mini incubator allows easy incubation of microbiological samples like Envirocheck Contact slides and brings a flexible working environment by reducing the necessary workspace. It provides a tray with holes ready for the Envirocheck Contact slide tubes. It is robust, easy-to-clean, and allows various incubation temperatures.
アプリケーション
The CULTURA Mini Incubator is used for the incubation of the samples in small in dimension
特徴および利点
  • Bench-top system
  • Light-weighted
法的情報
ENVIROCHECK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
食品・飲料業界でのHACCPに基づく消毒管理は、製品の安全性を保証し、規制を順守するために重要です。私たちは、食品・飲料製造において、消毒管理・衛生状況のモニタリング工程で使用するさまざまな製品を提供しています。
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.