Merck
MY0010025
Millipore
イーストアンドモールドサンプラー
contains m-Green medium for recovery of yeast and moulds.
別名:
イーストアンドモールドイエローテストサンプラー、m-Green培地
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116116
eCl@ss:
32160607
NACRES:
NA.74
物質
gridded filter
polyethylene paddle
styrene-acrylonitrile (SAN) chamber
品質水準
形状
solid (ready-to-use)
包装
box of 25 units
ポアサイズ
0.45 μm pore size
入力
sample type beverage(s)
sample type food(s)
pH
4.6±0.2 (25.0 °C)
アプリケーション
food and beverages
surface monitoring
water monitoring
適合性
Incubator
molds
yeasts
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
詳細
イーストアンドモールドサンプラーを用いると、酵母およびカビ用水サンプルの分析を簡単、迅速かつ効率的に行う方法が得られます。この技術は、従来の試験技術に伴う高価で扱いにくいハードウェアや材料を不要にします。テストサンプラーには、酵母およびカビを回収するためのm-Green培地が含まれています。
アプリケーション
イーストアンドモールドサンプラーは、プロセス水、HP水、原料、機器表面などのサンプルに含まれる酵母とカビを検出するために使用されます。
包装
パドル
適合性
イーストアンドモールドディップサンプラーテスト
規格
インキュベーション時間:24~72時間
インキュベーション温度:28~32°C
物理的形状
カラーコード:黄色
アナリシスノート
QC生物
フライシュマン酵母 (サッカロマイセス・セレヴィシエ)回収率≥80 %
標的微生物:酵母・カビ
酵母のコロニーは光沢があり、不透明で白色、あるいは時間と共に緑色に変化することもあります。カビのコロニーは白色、緑色あるいは褐色/黒色で糸状体があります。バクテリアのコロニーのように見えることもありますが、通常は酵母のコロニーより小さく、光沢があり、透明です。
その他情報
保管可能期間については技術サービスにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
MY0010025:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
食品・飲料業界でのHACCPに基づく消毒管理は、製品の安全性を保証し、規制を順守するために重要です。私たちは、食品・飲料製造において、消毒管理・衛生状況のモニタリング工程で使用するさまざまな製品を提供しています。
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.