Merck
1.12400
Sigma-Aldrich
Bismuth
(powder) 99+
別名:
Bismuth
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Bi
CAS番号:
分子量:
208.98
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141706
EC Index Number:
231-177-4
NACRES:
NA.22
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
蒸気圧
1 hPa ( 840 °C)
品質水準
有効性
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
1564 °C/1013 hPa
mp
271 °C
密度
9.78 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
6000 kg/m3
保管温度
no temp limit
SMILES記法
[Bi]
InChI
1S/Bi
InChI Key
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2