認証
suitable for EPA 200.7
製品種目
Certipur®
濃度
1000 mg/L Si in H2O
テクニック
ICP: suitable
pH
3.4 (20 °C in H2O)
密度
1.00 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
industrial qc
pharmaceutical
フォーマット
single component solution
保管温度
15-25°C
関連するカテゴリー
アプリケーション
- Particle size analysis for non-porous and mesoporous silica: Single-Particle Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (SP-ICP-MS) is utilized to measure particle size and detect bound proteins on non-porous and mesoporous silica microspheres, highlighting its precision in assessing silicon-based carriers in biochemical applications (Miyashita et al., 2024).
- Optimization of thermo-optic phase-shifters: The application of silicon standard solutions is crucial in optimizing double titanium nitride thermo-optic phase-shifter heaters using SOI technology, underscoring the importance of precise silicon calibration standards in semiconductor manufacturing (Krause and Malka, 2023).
アナリシスノート
Determination method: acidimetric titration.
(traceable to NIST - SRM 723e)
Accuracy of the method: ± 2 mg/l
法的情報
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Rapid and sensitive test for silicate-induced scale deposits ensures industrial plant efficiency and sustainability.
ケイ酸塩により引き起こされるスケール沈積の迅速な高感度テストは、工場の効率性と持続可能性を確保します。
関連コンテンツ
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.