Merck
1.12117
Millipore
L-Citrulline
≥99% (perchloric acid titration)
別名:
L-Citrulline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H13N3O3
CAS番号:
分子量:
175.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
EC Index Number:
206-759-6
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
アッセイ
≥99% (perchloric acid titration)
フォーム
solid
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C6H13N3O3/c7-4(5(10)11)2-1-3-9-6(8)12/h4H,1-3,7H2,(H,10,11)(H3,8,9,12)
InChI Key
RHGKLRLOHDJJDR-UHFFFAOYSA-N
詳細
for biochemistry
アナリシスノート
Assay (perchloric acid titration): ≥ 99
Identity (IR-spectrum): passes test
Spec. rotation (α 20/D; 2 %; hydrochloric acid 1 mol/l): +22.0 to +23.0
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.01 %
Foreign amino acids: ≤ 0.3 %
Other ninhydrine positive substances: ≤ 0.1 %
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3