安全性情報
1.09991
Supelco
Zinc sulfate solution
c(ZnSO₄) = 0.1 mol/l (0.1 N), concentrate for preparing 1000 ml volumetric solution for titration, Titrisol®
別名:
ZnSO4 solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NA.21
Pricing and Inventory is not available. Please check the Merck website for more information.
製品名
Zinc sulfate solution, for 1000 ml, c(ZnSO₄) = 0.1 mol/l (0.1 N) Titrisol®
グレード
reagent grade
品質水準
認証
reag. Ph. Eur.
製品種目
Titrisol®
フォーム
liquid
反応適合性
reaction type: Redox Reactions
濃度
0.1 M
テクニック
titration: suitable
pH
2.2 (20 °C in H2O)
密度
1.16 g/cm3 at 20 °C
保管温度
15-25°C
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • Enhanced photocatalytic dye degradation using surface-modified tungstophosphoric acid-iron magnetic nanocatalyst.: This paper presents the development and application of a surface-modified tungstophosphoric acid-iron magnetic nanocatalyst for the enhanced photocatalytic degradation of dyes. The study highlights the catalyst′s high efficiency and potential for environmental remediation and wastewater treatment (Kaplaner et al., 2024).
法的情報
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3