主要文書
1.08803
Supelco
Drum key
for use with containers with 2" and 3/4" screw caps
別名:
Drum key, Barrel key
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122409
NACRES:
NB.51
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
適合性
for use with containers with 2" and 3/4" screw caps
保管温度
no temp limit
詳細
2" および 3/4" ネジ式キャップ付容器の開閉用
The specially designed drum key is used to open our barrels and drums with 2 and 3/4" opening.