Merck
1.08782
Supelco
Zinc
sticks
別名:
Zinc
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Zn
CAS番号:
分子量:
65.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141750
EC Index Number:
231-175-3
NACRES:
NA.21
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
for analytical purposes
品質水準
アッセイ
≥99.9% (complexometric)
フォーム
sticks
微量陽イオン
As: ≤0.00001%
Cd: ≤0.005%
Cu: ≤0.002%
Fe: ≤0.005%
Pb: ≤0.005%
Sn: ≤0.001%
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Zn]
InChI
1S/Zn
InChI Key
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
詳細
sticks, triangular cross section about 8 mm for analysis EMSURE®
アナリシスノート
Assay (complexometric): ≥ 99.9 %
As (Arsenic): ≤ 0.00001 %
Cd (Cadmium): ≤ 0.005 %
Cu (Copper): ≤ 0.002 %
Fe (Iron): ≤ 0.005 %
Pb (Lead): ≤ 0.005 %
Sn (Tin): ≤ 0.001 %
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3