主要文書
1.08712
Supelco
Magnesium reagent
according to Mann and Yoe as reagent for magnesium
別名:
Magnesium reagent, Xylidyl blue, Mann and Yoe′s magnesium reagent
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H20N3NaO6S
CAS番号:
分子量:
513.50
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
239-012-8
フォーム
solid
品質水準
特徴
according to Mann and Yoe as reagent for magnesium
特定アナライト
magnesium
テクニック
photometry: suitable
保管温度
15-25°C
InChI
1S/C25H21N3O6S.Na/c1-14-7-9-20(15(2)11-14)26-25(31)19-12-16-5-3-4-6-18(16)23(24(19)30)28-27-21-13-17(35(32,33)34)8-10-22(21)29;/h3-13,27,29H,1-2H3,(H,26,31)(H,32,33,34);/q;+1/p-1/b28-23-;
InChI Key
LPXSXFXFNSMAOI-MCOPDZHSSA-M
詳細
acc. to Mann and Yoe (reagent for magnesium)
アナリシスノート
Identity (IR-spectrum): passes test
Absorbance A (492 nm; 1 cm): ≥ 0.350
Loss on Drying (105°C): ≤ 5
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3