Merck
1.08292
Supelco
2-メチルテトラヒドロフラン
greener alternative
EMPLURA®
別名:
2-MeTHF, テトラヒドロ-2-メチルフラン, テトラヒドロシルバン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H10O
CAS番号:
分子量:
86.13
Beilstein:
102448
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
EC Index Number:
202-507-4
NACRES:
NA.05
bp:
78-80 °C (lit.)
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
蒸気圧
136 hPa ( 20 °C)
品質水準
製品種目
EMPLURA®
アッセイ
≥99% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
270 °C
有効性
300-2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
1.2-5.7 % (v/v)
環境により配慮した代替製品の特徴
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
屈折率
n20/D 1.406 (lit.)
bp
78-80 °C (lit.)
mp
-136 °C
転移温度
flash point -11 °C
溶解性
150 g/L
密度
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CC1CCCO1
InChI
1S/C5H10O/c1-5-3-2-4-6-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI Key
JWUJQDFVADABEY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
EMPLURA® is our low-cost alternative to high-purity qualities. With EMPLURA we offer a range of solvents for a plurality of basic applications in non-regulated industries and for less demanding applications, preparative laboratory work and cleaning purposes. EMPLURA solvents provide adequate specifications with the most important parameters.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is a bio-based and thus aligns with "Safer Solvents and Auxiliaries" and "Use of Renewable Feedstocks". Click here for more information.
特徴および利点
Greener alternative for THF, DCM, DMSO, and MTBE
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
14.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-10.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体