107360
1.07360
別名:
Pimaricin, Natamycin
1 of 10
Sigma-Aldrich
P9703
ピマリシン
Supelco
32417
ナタマイシン
PHR1703
USP
1457505
P0440
ピマリシン 調整用
R3501
リファンピシン
1.08122
Bromophenol blue
1.01512
硝酸銀
Millipore
17774
亜テルル酸カリウム 溶液
H3275
3-Hydroxy-5-methylisoxazole
100
2730 mg/kg LD50, oral (Rat)
>250 °C (decomposition)
0.1 g/L
200 kg/m3
2-8°C
11 - Combustible Solids
WGK 3
製品番号
ロット番号・バッチ番号
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
1 of 3
P4932
ポリミキシンB 硫酸塩
D199303
2,4-ジニトロフェニルヒドラジン