安全性情報
1.07055
Supelco
Petroleum benzine
for analysis EMPARTA® ACS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12191502
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
ACS reagent
dilution
(for routine analytical applications)
保管温度
20-25°C
関連するカテゴリー
法的情報
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
<-5.8 °F
引火点(℃)
< -21 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1070550501:
1070550521:
1070552521:
1070552501:
IN2RCMP107055:
試験成績書(COA)